Merck
CRM33307
Supelco
Sulfosulfuron
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazol[1,2-a]pyridin-3-ylsulfonyl)urea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N6O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCS(=O)(=O)c1nc2ccccn2c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc3nc(OC)cc(OC)n3
InChI
1S/C16H18N6O7S2/c1-4-30(24,25)13-14(22-8-6-5-7-10(22)17-13)31(26,27)21-16(23)20-15-18-11(28-2)9-12(19-15)29-3/h5-9H,4H2,1-3H3,(H2,18,19,20,21,23)
Klucz InChI
RBSXHDIPCIWOMG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ. Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie. Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Sulfosulfuron jest herbicydem sulfonylomocznikowym przeznaczonym do zwalczania rocznych traw i chwastów szerokolistnych w zbożach i innych uprawach, np. pszenicy, pszenżycie. Jest wysoce rozpuszczalny w wodzie, półlotny i mobilny z wysokim potencjałem wymywania do wód gruntowych w oparciu o jego właściwości fizykochemiczne. Jest zatwierdzony zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1107/2009 do stosowania w Unii Europejskiej (UE) jako środek ochrony roślin. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) zostały określone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 617/2014 dla sulfosulfuronu dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie 0,01 - 0,05 mg/kg. Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)