Kluczowe dokumenty
CRM38373
Rimsulfuron
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-[3-(ethylsulfonyl)-2-pyridylsulfonyl]urea
Wybierz wielkość
367,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
367,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCS(=O)(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
InChI
1S/C14H17N5O7S2/c1-4-27(21,22)9-6-5-7-15-12(9)28(23,24)19-14(20)18-13-16-10(25-2)8-11(17-13)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20)
Klucz InChI
MEFOUWRMVYJCQC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Rimsulfuron to herbicyd sulfonylomocznikowy, stosowany powschodowo w wielu uprawach, takich jak ziemniaki, kukurydza, pomidory itp. do zwalczania traw i niektórych chwastów szerokolistnych. Podobnie jak inne sulfonylomoczniki, miejscem działania rimsulfuronu jest syntaza acetolaktatowa (ALS) - enzym do biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 uchylającym dyrektywę 91/414/EWG rimsulfuron jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej (UE). Najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) wynoszący 0,01-0,02 mg/kg ma zastosowanie do obecności rimsulfuronu w świeżych/mrożonych owocach i orzechach zgodnie z rozporządzeniem (UE) 617/2014.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) rimsulfuron może znaleźć następujące zastosowania:
- badanie podstaw selektywności herbicydu rimsulfuron w kukurydzy
- Ilościowe wymywanie szeroko stosowanych herbicydów sulfonylomocznikowych o niskiej dawce rimsulfuronu i jego podstawowych produktów rozkładu.
- Analiza pozostałości herbicydu sulfonylomocznikowego, rimsulfuronu, i jego rozpraszanie w glebie i roślinach ziemniaka w warunkach polowych przy użyciu ultra wydajnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (UPLC-MS/MS)
- Analiza zachowania elektrochemicznego i oznaczanie herbicydu rimsulfuronowego metodą woltamperometrii fali prostokątnej
- Jednoczesne oznaczanie rimsulfuronu i haloksyfopu-p-metylowego oraz jego metabolitu haloksyfopu w liściach tytoniu metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)