Merck
D1060000
Dicycloverine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Dicyclomine hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, [1,1-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H35NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dicycloverine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CCOC(C1(C2CCCCC2)CCCCC1)=O)CC.[Cl]
InChI
1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Dicycloverine hydrochloride EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brian L Le et al.
Research square (2021-04-07)
The novel SARS-CoV-2 virus emerged in December 2019 and has few effective treatments. We applied a computational drug repositioning pipeline to SARS-CoV-2 differential gene expression signatures derived from publicly available data. We utilized three independent published studies to acquire or
Recommendations for the management of Acanthamoeba keratitis.
Abdul Mannan Baig et al.
Journal of medical microbiology, 63(Pt 5), 770-771 (2014-02-11)
Gideon Koren
American journal of obstetrics and gynecology, 211(6), 602-606 (2014-08-26)
Presently, 97.7% of prescriptions for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy in the United States are with medications not labeled for use in pregnancy, not indicated for nausea and vomiting in pregnancy, and not classified as safe in