Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 194,00 zł |
Informacje o tej pozycji
194,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
CCN(CCOC(C1(C2CCCCC2)CCCCC1)=O)CC.[Cl]
InChI
1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
InChI key
GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (NMR) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: ≥50 mg/mL | solubility - |
| color off-white | color white | color white to off-white | color - |
| Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133) | Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133) | Gene Information - | Gene Information human ... CHRM1(1128), CHRM3(1131) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicyclomine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?