BP888
(5RS)-3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenylcyclohex-2-enone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, Alice’s ketone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
warfarin
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Używany również w monografiach takich jak
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)