Merck
1719102
USP
Związek A związany z warfaryną
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(2-Hydroxyphenyl)-5-phenyl-2-cyclohexen-1-one, Alice’s ketone
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16O2
Masa cząsteczkowa:
264.32
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
warfarin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Warfarin Związek pokrewny Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Warfarin Sodium
  • Warfarin Sód w tabletkach
  • Warfarin Sód do wstrzykiwań
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek A związany z warfaryną
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)