Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.14
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
129768
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
211-213 °C (lit.)
SMILES string
OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
InChI key
VXIXUWQIVKSKSA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxycoumarin
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?