Przejdź do
BP196
5-[1-Hydroxy-2-(1-methyl-3-phenylpropylamino)ethyl]salicylic acid hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.85
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
BP
API family
labetalol
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
5-[1-Hydroxy-2-(1-methyl-3-phenylpropylamino)ethyl]salicylic acid hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Labetalol Injection
  • Packaging
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    N4779
    description
    British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    description
    ≥98%
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    -
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    -
    format
    neat
    format
    -
    form
    solid
    form
    solid
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)