BP1233
Leflunomide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Methylisoxazole-4-(4-trifluoromethyl)carboxanilide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
Poziom jakości
rodzina API
leflunomide
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Klucz InChI
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... DHODH(1723)
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta