Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6710,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
leflunomide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C(/C(C#N)=C(O)/C)NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
InChI key
UTNUDOFZCWSZMS-YFHOEESVSA-N
Gene Information
human ... DHODH(1723)
General description
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Gene Information human ... DHODH(1723) | Gene Information human ... DHODH(1723) | Gene Information human ... DHODH(1723) | Gene Information - |
| API family leflunomide | API family leflunomide | API family leflunomide | API family leflunomide |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny leflunomidu B
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?