Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 565,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H14F2NO2·Na · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.35 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Brequinar sodium salt hydrate, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
off-white to brown
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].Cc1c(nc2ccc(F)cc2c1C([O-])=O)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4F
InChI
1S/C23H15F2NO2.Na.H2O/c1-13-21(23(27)28)18-12-16(24)10-11-20(18)26-22(13)15-8-6-14(7-9-15)17-4-2-3-5-19(17)25;;/h2-12H,1H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IZXTTXFXRQGHKO-UHFFFAOYSA-M
Application
Brequinar sodium salt hydrate may be used in cell signaling studies.
Brequinar sodium salt hydrate has been used as a dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor:
- in drug response assays
- to induce depletion of cellular pyrimidine pools
- in cell proliferation assays
Biochem/physiol Actions
Brequinar exhibits anti-neoplastic activity against refractory solid tumors in human and mouse models. Continuous treatment is required for depletion of pyrimidine pools in the cancer cells and tumor inhibition.[1]
Brequinar inhibits dihydroorotate dehydrogenase (DHODH), the fourth enzyme in the de novo pyrimidine biosynthesis pathway, preventing the synthesis of DNA and RNA. Brequinar has recently been found to have antiviral activity against a broad spectrum of viruses including flaviviruses (dengue virus, West Nile virus, yellow fever virus, and Powassan virus) and also a plus-strand RNA alphavirus (Western equine encephalitis virus) and a negative-strand RNA rhabdovirus (vesicular stomatitis virus).
Brequinar sodium salt hydrate is a dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor; antiviral
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: ≥13 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL |
| color off-white to brown | color white | color white to tan | color purple |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?