Kluczowe dokumenty
93683
Ametoctradin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
5-Ethyl-6-octyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine
Wybierz wielkość
503,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
503,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCc1c(CC)nc2cnnn2c1N
InChI
1S/C15H25N5/c1-3-5-6-7-8-9-10-12-13(4-2)19-15-17-11-18-20(15)14(12)16/h11H,3-10,16H2,1-2H3
Klucz InChI
GGKQIOFASHYUJZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ametoktradyna jest fungicydem należącym do klasy triazolo-pirymidyloamin z grupy FRAC 45. Ametoktradyna jest inhibitorem oddychania mitochondrialnego, który wiąże się z kompleksem III (kompleks bc1) w łańcuchu transportu elektronów patogenów oomycete, powodując szybki spadek zużycia tlenu i wewnątrzkomórkowych poziomów ATP. Jest skuteczny w zwalczaniu zarazy i mączniaka rzekomego w ziemniakach, winogronach, ogórkach, jabłkach, pomidorach i innych uprawach.
Ametoktradyna musi być monitorowana w ramach Wieloletnich Programów Kontroli Pozostałości Pestycydów (MACP), prowadzonych w UE i EFTA w/na produktach pochodzenia roślinnego.
Ametoktradyna jest zatwierdzona do stosowania w UE na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) zostały określone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2021/1110 dla ametoktradyny dla różnych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w zakresie od 0,01 do 60 mg/kg.
Zastosowanie
Ametoctradin CRM może również znaleźć zastosowanie w sposób opisany poniżej:
- Metoda QuEChERS do analizy pozostałości ametoktradyny w jabłku, ogórku, kapuście, pomidorze i winogronach przy użyciu UPLC-MS/MS.
- Badanie porównawcze trzech metod przygotowania próbek do ekstrakcji wielopozostałościowej analizy pozostałości pestycydów w matrycy chmielowej.
- Jednoczesna i szybka analiza pozostałości 300 pestycydów w ludzkich włosach przy użyciu LC-MS/MS i GC-MS/MS.
- Określenie zachowania pestycydów stosowanych w terenie w jęczmieniu podczas etapów słodowania i zacierania.
- Zbadanie wpływu fungicydów nowej generacji na wzrost Saccharomyces cerevisiae, fermentację moszczu winogronowego i biosyntezę aromatu.
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)