Merck
89125
Supelco
Suberic acid-2,3,4,5,6,7-13C6
analytical standard
Synonim(y):
Octanedioic acid-2,3,4,5,6,7-13C6, Suberic acid-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C2H14O4
Masa cząsteczkowa:
180.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zakres etykietowania
≥99%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
TYFQFVWCELRYAO-IDEBNGHGSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)