Kluczowe dokumenty
822856
TSKgel® UltraSW Aggregate (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Wybierz wielkość
1 EA
11 460,00 zł
11 460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
11 460,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
11 460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
977 Kolumna HPLC UltraSW Aggregate, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh UltraSW Aggregate, 22856
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny TSKgel SuperSW i UltraSW mAb składają się z trzech specjalistycznych kolumn zaprojektowanych do separacji i analizy przeciwciał monoklonalnych (mAb). Podczas gdy mAb mogą być analizowane przy użyciu wielu różnych trybów HPLC, wykluczanie wielkości jest najlepsze dla agregacji, dimerów i fragmentacji, co czyni je najlepszą metodą do badań heterogeniczności.
Kolumny TSKgel UltraSW Aggregate mają nieco większy rozmiar porów i mniejszy (3 μm) rozmiar cząstek niż wiodące w branży kolumny TSKgel G3000SWxl (5 μm) i SuperSW3000 (4 μm). Te kolumny ze stali nierdzewnej o wymiarach 30 cm x 7,8 mm ID na bazie krzemionki oferują zmniejszoną zmienność między partiami, długą żywotność kolumny, redukcję nieokreślonej adsorpcji i doskonały odzysk agregatów.
Krzywa kalibracji kolumny TSKgel UltraSW Aggregrate pokazuje zakres separacji do około 2 milionów Da, co zapewnia lepszą rozdzielczość agregatów/multimerów mAb niż kolumny TSKgel SuperSW mAb.
Postać fizyczna
Dostarczane w 0,05% NaN3 i 0,1 M Na2SO4 w 0,1 M buforze fosforanowym, pH 6,7.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Size-exclusion chromatography (SEC) columns and ready-to-use standards facilitate method development and increase robustness of protein SEC methods.
Kolumny do chromatografii wykluczania (SEC) i gotowe do użycia wzorce ułatwiają opracowywanie metod i zwiększają niezawodność metod SEC dla białek.