Kluczowe dokumenty
822855
TSKgel® SuperSW mAb HTP (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Nazwa produktu
977 Kolumna SuperSW mAb HTP HPLC, phase diol, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh SuperSW mAb HTP, 22855
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.5 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
80 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
4 μm
wielkość porów
250 Å pore size
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny TSKgel SuperSW i UltraSW mAb składają się z trzech specjalistycznych kolumn zaprojektowanych do separacji i analizy przeciwciał monoklonalnych (mAb). Podczas gdy mAb mogą być analizowane przy użyciu wielu różnych trybów HPLC, wykluczanie wielkości jest najlepsze dla agregacji, dimerów i fragmentacji, co czyni je najlepszą metodą do badań heterogeniczności. Kolumny TSKgel SuperSW mAb HTP zapewniają wysoką wydajność analizy monomeru i dimeru mAb i są kompatybilne z UHPLC. Te krótkie kolumny o wąskim otworze (15 cm x 4,6 mm ID) na bazie krzemionki ze stali nierdzewnej oferują zmniejszoną zmienność między partiami, długą żywotność kolumny, redukcję nieokreślonej adsorpcji i doskonałe odzyskiwanie agregatów. Kolumny TSKgel SW mAb HTP wykorzystują unikalną technologię kontrolowanych porów, która wytwarza płytką krzywą kalibracji w obszarze masy cząsteczkowej typowego przeciwciała monoklonalnego.
Postać fizyczna
Dostarczane w 0,05% NaN3 i 0,1 M Na2SO4 w 0,1 M buforze fosforanowym, pH 6,7.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Size-exclusion chromatography (SEC) columns and ready-to-use standards facilitate method development and increase robustness of protein SEC methods.
Kolumny do chromatografii wykluczania (SEC) i gotowe do użycia wzorce ułatwiają opracowywanie metod i zwiększają niezawodność metod SEC dla białek.