Merck
822817
TOYOPEARL® MX-Trp-650M Bulk Media
bottle of 25 mL, phase tryptophan, 75 μm particle size
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
linia produktu
TOYOPEARL®
Postać
slurry
opakowanie
bottle of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 22817
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
macierz
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
tryptophan phase
wielkość cząstki
75 μm
pH robocze
3-13
pojemność
75 g/L adsorption capacity (γ globulin)
metoda separacji
mixed mode
Opis ogólny
Toyopearl MX-Trp-650M is a high capacity mixed-mode resin used for the purification of monoclonal antibodies and other proteins. The multimodal resin maintains dynamic binding capacity (DBC) at elevated feedstock or buffer conductivities. Along with fast binding and elution kinetics, Toyopearl MX-Trp-650M minimizes the amount of WFI needed for either feedstock dilution, or column elution, leading to lower in-process pool volumes and higher throughput.
Toyopearl MX-Trp-650M maintains a high DBC even after extended CIP (clean in place) cycles using 0.5 mol/L NaOH.
Charakterystyka techniczna
Clean in place with 0.5 M NaOH.
Postać fizyczna
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta