821855
TOYOPEARL GigaCap® Q-650M Nośniki luzem
bottle of 250 mL, phase ammonium ion, quaternary, 75 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL GigaCap® Q-650 Anion Exchange Media
Wybierz wielkość
4270,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
4270,00 zł
Polecane produkty
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Cl-
opakowanie
bottle of 250 mL
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21855
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
75 μm
pH robocze
3-13
pojemność
>162 g/L adsorption capacity (BSA)
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Żywica Toyopearl GigaCap Q-650M wykazuje typową dynamiczną zdolność wiązania w pobliżu 175 mg/ml dla BSA i 49 mg/ml dla tyreoglobuliny, podczas gdy Toyopearl GigaCap Q-650S ma dynamiczną zdolność wiązania zbliżoną do 190 g/L dla albuminy surowicy bydlęcej.
Żywica Toyopearl GigaCap Q-650 utrzymuje wysoką wydajność przy zwiększonych prędkościach liniowych, ma dobrą charakterystykę ciśnienie-przepływ i wytrzymuje ciśnienie wsteczne do 3 barów. Wysoka wydajność w połączeniu ze średnim rozmiarem cząstek 35 μm sprawia, że żywica Toyopearl GigaCap Q-650S jest idealna do zastosowań o wysokiej rozdzielczości.
Oprócz wysokiego DBC i dobrej charakterystyki przepływu ciśnieniowego, żywica Toyopearl GigaCap Q-650 wykazuje doskonałą kinetykę wiązania i elucji, co skutkuje bardziej skoncentrowaną frakcją białkową zebraną podczas etapu elucji.
*specjalnie zaprojektowany do stosowania w złożach upakowanych.
Charakterystyka techniczna
Postać fizyczna
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)