Kluczowe dokumenty
821463
TSKgel® BioAssist® Desalting (15 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, polyacrylamide phase
Wybierz wielkość
1 EA
2760,00 zł
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
TSKgel® BioAssist® Desalting HPLC Column, phase polyacrylamide, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 15 μm particle size, PEEK
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21463
Parametry
≤30% polar organic solvent
1.5 mL/min flow rate
13 bar max. pressure
4-30 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
urea cross-linked polyacrylamide
grupa aktywna macierzy
polyacrylamide phase
wielkość cząstki
15 μm
pH robocze
3.0-12.0(<= 1 wk)
4.0-11.0(> 1 wk)
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny TSKgel BioAssist DS są przeznaczone do odsalania i wymiany buforowej białek i polinukleotydów w skali półpreparatywnej. Kolumny TSKgel BioAssist DS, wyposażone w kulki poliakrylamidowe o średnicy 15 μm w obudowie PEEK, wykazują doskonałą wydajność odsalania.
Nowe, hydrofilowe, wysoce usieciowane kulki poliakrylamidowe wykazują doskonałą wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z konwencjonalnymi hydrofilowymi kulkami poliakrylamidowymi i usieciowanymi kulkami dekstranowymi. Ten wzrost wytrzymałości pozwala na stosowanie małych kulistych kulek o średnicy 15 μm. Kolumny TSKgel BioAssist DS mogą być używane w standardowych systemach HPLC w celu szybkiego i skutecznego zmniejszenia stężenia soli i/lub buforu w zebranych frakcjach białek lub kwasów nukleinowych.
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)