Merck
747335
Iron oxide(II,III) magnetic nanoparticles solution
30 nm avg. part. size (TEM), carboxylic acid functionalized, dispersion
Synonim(y):
Fe NP COOH, FexOy
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352302
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
dispersion, nanoparticles
magnetization
>45 emu/g (at room temperature; under 4500 Oe)
color
brown
avg. part. size
30 nm (TEM)
density
~1 g/mL at 25 °C
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
Legal Information
Product of Ocean Nanotech; LLC.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)