82028-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Hamilton PRP-X100 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Materiały
PEEK column
producent / nazwa handlowa
Hamilton
opakowanie
1 ea of
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
PS-DVB particle platform
polymeric
grupa aktywna macierzy
ammonium ion, quaternary phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
1-14
metoda separacji
anion exchange
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)