Kluczowe dokumenty
HAM79433
Supelco
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.1 mm
Synonim(y):
Kolumna anionowymienna
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Hamilton® Kolumna anionowymienna HPLC, PRP-X100, 10 μm, I.D. × L 4.1 mm × 250 mm
Materiały
PSDVB/Trimethylammonium packing
producent / nazwa handlowa
Hamilton
opakowanie
1 ea of
Parametry
5000 psi pressure
metody
HPLC: suitable
śr. wewn. × dł.
4.1 mm × 250 mm
Matryca
polymeric
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å
pH
1-13
metoda separacji
anion exchange
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2