Kluczowe dokumenty
819668
TSKgel® SuperHZM-H (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Wybierz wielkość
1 EA
3070,00 zł
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
TSKgel® SuperHZM-H Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L21
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19668
Parametry
0.4 mL/min flow rate
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4.6 mm
Matryca
polystyrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene phase
wielkość cząstki
10 μm
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Kolumny ze złożem mieszanym 977 SuperHZM-H są wypełnione sztywnymi, porowatymi kulkami polimerowymi o różnej średniej średnicy porów. Są one używane do niewodnego oddzielania rozpuszczalnych w wodzie polimerów organicznych o wysokiej masie cząsteczkowej poniżej 400 000 000 Da. Rozpuszczalnik transportowy THF można zastąpić ograniczoną liczbą rozpuszczalników organicznych.
Postać fizyczna
THF można zastąpić benzenem, chloroformem, toluenem, ksylenem, dichlorometanem, dichloroetanem.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)