Kluczowe dokumenty
819532
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Synonim(y):
977 Amide-80, 5 cm x 4,6 mm ID, 5 μm
Wybierz wielkość
1 EA
4570,00 zł
4570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
4570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L68
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19532
Parametry
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Opis ogólny
TSKgel Amide-80 columns are packed with 3, 5, or 10 micron spherical silica particles that are covalently bonded with carbamoyl groups. The amide stationary phase provides a unique selectivity under regular normal phase conditions or in the hydrophilic interaction mode of chromatography. Target applications include the analysis of saccharides, glycans, oligosaccarides, peptides and polar compounds from natural products. Unique advantages of Amide-80 phase for saccharide analysis include novel hydrogen bonding retention mechanism between hydroxyl groups of the sample and the carbamoyl group in the stationary phase. The stationary phase does not react with reducing sugars and can be used at elevated temperatures (4 to 80 °C) to prevent peak splitting of carbohydrates that can occur at lower temperatures. In addition, the new, high efficiency, 3 micron columns offer shorter analysis time and enhanced sensitivity for LC-MS applications.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)