Kluczowe dokumenty
Z682454
Sigma-Aldrich
Przewód parowy Ace, do zespołu "V" skraplacza
joint: ST/NS 29/32, L 45 mm, fits Büchi® models R-210/R-215
Synonim(y):
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
Wybierz wielkość
1 EA
791,00 zł
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
791,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS29/32
producent / nazwa handlowa
Büchi equivalent, 46962
Długość
45 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Informacje prawne
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)