Kluczowe dokumenty
Z509469
Support stand with rod
base size 6 in. × 9 in., Standard
Wybierz wielkość
1 EA
228,00 zł
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
228,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
228,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wymiary podstawy
6 in. × 9 in.
pręt śr. × dł.
1/2 in. × 24 in.
Opis ogólny
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)