Kluczowe dokumenty
14023AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Chiralna kolumna chromatograficzna Chirobiotic TAG
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L63
opis
HPLC column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
teicoplanin aglycone phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
3.0-6.8
metoda separacji
chiral
Opis ogólny
The removal of three carbohydrate moieties gives CHIROBIOTIC® TAG complementary selectivity to CHIROBIOTIC® T. Resolution is enhanced toward many of the amino acids, α, β, γ and cyclic, and especially sulfur-containing methionine, histidine and cysteine. A number of neutral molecules like the oxazolidinones, hydantoins and diazepines have shown enhanced resolution and, more remarkably, in the single solvents like methanol, ethanol and acetonitrile. Some acidic molecules have also shown increased selectivity.
  • Bonded phase: Teicoplanin aglycone
  • Operating pH range: 3.0 - 6.8
  • Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
  • Pore size: 100 Å
Zastosowanie
  • Wysokosprawna enancjoseparacja chromatograficzna kwasów 2-aminomono- i dihydroksycyklopentanokarboksylowych oraz 2-aminodihydroksycykloheksanokarboksylowych na makrocyklicznych fazach glikopeptydowych...: Niniejsze badanie podkreśla skuteczność kolumny Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC w enancjoseparacji złożonych cyklicznych aminokwasów. Szczegółowa metodologia zapewnia głęboki wgląd w aspekty chiralności cząsteczek biochemicznych, co ma kluczowe znaczenie dla syntezy nowych środków farmaceutycznych i badania szlaków biochemicznych. Badania te wspierają chemików analitycznych w środowisku akademickim, którzy koncentrują się na opracowywaniu chiralnych metod analitycznych i rozwijaniu syntezy chemicznej (Berkecz et al., 2009).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Markus Fuereder et al.
Journal of chromatography. A, 1236, 123-131 (2012-04-03)
Teicoplanin aglycone-based chromatography columns (Chirobiotic TAG) enable amino acid enantioseparation with aqueous mobile phases, which perfectly accommodates the distinct hydrophilicity of most amino acids. Therefore, this stationary phase constitutes a promising option in particular for preparative-scale separations that require high
Adsorption behavior of a teicoplanin aglycone bonded stationary phase under harsh overload conditions
Bechtold, Matthias, et al.
Journal of Chromatography A, 1154 (1-2), 2477-2286 (2007)
Abdulrahman A Al-Majed
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 50(1), 96-99 (2009-05-19)
A direct chiral high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed and validated for the resolution and quantification of antiepileptic drug enantiomers, R-(-)- and S-(+)-vigabatrin (gamma-vinyl-gamma-aminobutyric acid) in pharmaceutical products. The separation was optimized on a macrocyclic glycopeptide antibiotic chiral stationary
Ilaria D'Acquarica et al.
Journal of chromatography. A, 1061(2), 167-173 (2005-01-12)
We describe a new tandem-columns chiral-achiral HPLC arrangement by using a chiral column (CHIROBIOTIC TAG) connected in series with an achiral column (Spherisorb S5 SCX), based on a strong cationic exchange mechanism; this approach is very useful for the analysis
Chemoenzymatic preparation of enantiopure l-benzofuranyl- and l-benzo[b]thiophenyl alanines
Podea, Paula Veronica, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19 (4), 500-511 (2008)