Kluczowe dokumenty
818757
TSKgel® DEAE-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Wybierz wielkość
1 EA
6810,00 zł
6810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
6810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
TSKgel® DEAE-5PW HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
TSKgel®
Właściwości
counter ion Cl-
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18757
Parametry
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 2 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
DEAE (diethylaminoethyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Kolumny TSKgel DEAE-5PW są wypełnione porowatymi hydrofilowymi kulkami polimerowymi, które są modyfikowane powierzchniowo słabym wymieniaczem anionowym. Są one używane do separacji i analizy białek, nukleotydów, nukleozydów i innych biologicznie aktywnych cząsteczek. Kolumny są dostępne w średnicach wewnętrznych od 2 mm do 55 mm ID. Obudowy kolumn wykonane są ze szkła lub stali nierdzewnej. Charakteryzują się one taką samą chemią szkieletu i selektywnością jak masowe żywice Toyopearl DEAE-650 i TSKgel DEAE-5PW (20) i (30).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)