Kluczowe dokumenty
817503
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
Wybierz wielkość
1 EA
2660,00 zł
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
2660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
977 Oktadecyl-2PW Kolumna ochronna, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh Octadecyl-2PW, 17503
zakres etykietowania
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametry
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
125 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumna ochronna do kolumn TSKgel Octadecyl-2PW o średnicy 6 mmID. Kolumny ochronne TSKgel są samodzielne i nie wymagają oddzielnych uchwytów.
Postać fizyczna
Dostarczany w 55% acetonitrylu - 45% wody.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)