817502
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
977 Oktadecyl-2PW Kolumna ochronna, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L1
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh Octadecyl-2PW, 17502
zakres etykietowania
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parametry
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
125 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)