Kluczowe dokumenty
808032
TSKgel® G-DNA-PW HPLC Column
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Produkt 808032 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08032
Parametry
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.6 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
hydroxylated methacrylate phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
>1000 Å pore diameter
pH robocze
2-12
metoda separacji
size exclusion (SEC)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
TSKgel G-DNA-PW is a specialty column designed for the separation of large polynucleotides such as DNA and RNA fragments of 500-5000 base pairs. TSKgel G-DNA-PW is a smaller particle size version of TSKgel G6000PWxl.
Postać fizyczna
Wysyłane w wodzie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)