Kluczowe dokumenty
807994
TOYOPEARL® SP-650C Media luzem
phase sulfopropyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
Wybierz wielkość
250 ML
2310,00 zł
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
2310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161501
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
SP-650C
linia produktu
TOYOPEARL®
Formularz
slurry
Właściwości
counter ion Na+
opakowanie
bottle of 250 mL
Parametry
3 bar max. pressure
metody
LPLC: suitable
Matryca
methacrylate
grupa aktywna macierzy
sulfopropyl phase
wielkość cząstki
65 μm
pH robocze
3-11
pojemność
0.15 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
45 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
55 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (lysozyme)
kompatybilność
mode of use strong cation exchange chromatography
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Żywica Toyopearl SP-650 to silny wymieniacz kationowy do oczyszczania biomolekuł. Może być stosowana do wychwytywania o wysokiej przepustowości, oczyszczania pośredniego i etapów procesu polerowania. Jeśli wymagana jest większa rozdzielczość, należy użyć żywicy TSKgel SP-5PW o mniejszych cząsteczkach. Selektywność pozostaje taka sama.
Charakterystyka techniczna
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Postać fizyczna
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
produkt powiązany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)