Merck
80040
Supelco
Fenpiclonil
reference material
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H6Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.08
Beilstein:
5433281
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
ciąg SMILES
Clc1cccc(c1Cl)-c2c[nH]cc2C#N
InChI
1S/C11H6Cl2N2/c12-10-3-1-2-8(11(10)13)9-6-15-5-7(9)4-14/h1-3,5-6,15H
Klucz InChI
FKLFBQCQQYDUAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)