Merck
72817
Supelco
Chlorophyll c1
analytical standard
Synonim(y):
Ester monometylowy tetradehydrofenoporfiryny a5 magnezu, Phorbine, pochodna magnezanu(1-).
Wybierz wielkość
1 MG
3560,00 zł
3560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
3560,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H30MgN4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
610.94
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC1=C(C=C2[N]3=C4C(/C=C/C(O)=O)=C2C)N5C(C=C6C(C)=C(CC)C7=[N]6[Mg@@]53N8C(C(C)=C9C8=C4[C@@H](C(OC)=O)C9=O)=C7)=C1C=C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)