Merck
72663
Supelco
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
analytical standard
Wybierz wielkość
100 MG
251,00 zł
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
251,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(OH)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95%
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
95-98 °C
96-98 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15H
Klucz InChI
OMWSZDODENFLSV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)