Kluczowe dokumenty
66887-U
Empore™ SPE Disks
Oil and Grease, diam. 47 mm, pk of 20
Wybierz wielkość
780,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
780,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
pk of 20
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Średnica
47 mm
grubość membrany
0.5 mm
grupa aktywna macierzy
C18
wielkość cząstki
12 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Empore line of SPE disks comprises of the most complete line of SPE disks for extracting large volumes of aqueous samples. The product line ranges from time-tested C18 to unique phase chemistries such as carbon and the highly polar Oil & Grease disk. The disks are ideal for environmental analysis where 1 L sample volumes are not uncommon and provide an efficient alternative to LLE.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Zastosowanie
Kompatybilny z ekstraktorami SPE Horizon
Uzyskaj szybsze prędkości przepływu bez poświęcania odzysku i odtwarzalności. Jednoczęściowa 3-warstwowa konstrukcja:
- Górna warstwa - filtr wstępny PP
- Warstwa środkowa - sorbent C18 zwiększający przepływ
- Warstwa dolna - siatka PP
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)