Kluczowe dokumenty
64764
Supelco
Plastic Clip
for use with 24/40 
Wybierz wielkość
5 EA
199,00 zł
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
199,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pkg of 5 ea
Poziom jakości
metody
passive air sampling: suitable
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with 24/40 
Opis ogólny
Threaded Midget Impinger - 20mm threads, standard glass stem. 6-dram vial (22mL) included.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)