Merck
59262-U
SSI High Pressure Preinjector Filter
stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel
opakowanie
pk of 1 ea
Opis ogólny
Place between the pump and injector to provide final filtration for the mobile phase. Includes 316 stainless steel filter element (0.5 μm pores) that is easy to replace. Maximum operating pressure: 15,000 psi (105 MPa). For 1/16 in. O.D. tubing, 10-32 threads.
Informacje prawne
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.