Przejdź do
57677
Frits for Isolation Technologies Precolumn Filter
frit diam. 3 mm
Synonim(y):
Replacement Frit, 3mm, for IT Precolumn Filter, 10 pk
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
259,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
259,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel IT frit
packaging
pkg of 10 ea
frit diam.
3 mm
pore size
0.5 μm
compatibility
for use with Isolation Technology Precolumn Filter (57675-U)
General description
The features of Frits for Isolation Technologies Precolumn Filter include:
  • In-line installation.
  • High capacity inlet filter, with 0.5 μm stainless steel frit.
  • Minimizes dead volume and band broadening, to prevent loss of column efficiency while protecting the column.
  • Includes two each of tubing, nut, and ferrules.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5507950279055078
description
frit diam. 3 mm
description
pore size 0.5 μm, pkg of 1 ea
description
PEEK, pore size 0.5 μm
description
pore size 2.0 μm, pkg of 1 ea
frit diam.
3 mm
frit diam.
-
frit diam.
-
frit diam.
-
pore size
0.5 μm
pore size
0.5 μm
pore size
0.5 μm
pore size
2.0 μm
material
stainless steel IT frit
material
stainless steel holder, PEEK frit and body
material
PEEK
material
-
compatibility
for use with Isolation Technology Precolumn Filter (57675-U)
compatibility
-
compatibility
for use with Precolumn Microfilters Assembly
compatibility
-
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 10 ea
packaging
pkg of 1 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)