Merck
59273
Filter Element for SSI™ Filter Unit
Precolumn, pore size 0.5 μm
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
packaging
pkg of 10 ea
pore size
0.5 μm
General description
Select 0.5 μm or 2.0 μm stainless steel filter elements for your SSI High Pressure Filter Unit.
Legal Information
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)