582705-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonim(y):
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 3 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
1.4% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
3 cm × 3 mm
powierzchnia
22 m2/g
macierz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
operating pH range
1-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta