Merck
581424-U
Supelco
Ascentis® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna z odwróconą fazą C8
Wybierz wielkość
1 EA
3730,00 zł
3730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
3730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Ascentis® C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
15% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
pokrycie powierzchni
4.0 μmol/m2
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The Ascentis family of columns is the fourth generation of HPLC column technology from Supelco scientists. Ascentis columns are bonded on high purity, 100 Angstrom silica including 3, 5, and 10 micron particle size. Columns are designed for small molecule applications and are scalable from micro columns (1.0 mm I.D.) to preparative dimensions (50 mm I.D.). The family includes C18, C8, Phenyl, Si and embedded polar group phase, RP-Amide.
The Ascentis C8 is a highly reproducible column with excellent selectivity towards polar compounds. The phase excells in highly aqueous mobile phases as well as high organic mobile phases.
Zastosowanie
  • Analiza 27 beta-blokerów i metabolitów w mleku w proszku za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z kwadrupolową spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości...: W badaniu wykorzystano kolumnę HPLC 2445 C8 do analizy beta-blokerów i ich metabolitów w mleku w proszku, podkreślając zdolność kolumny do czułego i precyzyjnego oznaczania ilościowego w złożonych matrycach (Cheng et al., 2019).
  • Najnowsze trendy w ultraszybkiej HPLC: nowa generacja powierzchniowo porowatych kolumn krzemionkowych ..: Przegląd postępów w technologii HPLC, w tym wykorzystanie kolumn 2445 C8, które zwiększają szybkość i wydajność separacji chemicznych (Ali et al., 2012).
  • Kolumny z cząstkami o powierzchownej porowatości do superszybkich separacji HPLC...: Omówiono korzyści płynące z zastosowania kolumn 2445 C8 HPLC w celu uzyskania szybszych i bardziej wydajnych separacji w HPLC, podkreślając ich użyteczność w ustawieniach o wysokiej przepustowości (Ali i in., 2012).
  • Gradientowa metoda RP-HPLC do oznaczania potencjalnych zanieczyszczeń w siarczanie atazanawiru: Wykazanie skuteczności kolumny 2445 C8 HPLC w solidnej metodzie identyfikacji zanieczyszczeń w związkach farmaceutycznych, zapewniającej bezpieczeństwo i zgodność produktu (Chitturi et al., 2011).
  • Opracowanie i walidacja metody HPLC-MS/MS do oznaczania klopidogrelu w ludzkim osoczu. Wykorzystanie pobranych próbek do testowania konwersji wstecznej: Ilustruje zastosowanie kolumny HPLC 2445 C8 w zwalidowanej metodzie analizy klopidogrelu, poprawiając terapeutyczne monitorowanie leków i opiekę nad pacjentem (Silvestro et al., 2010).
Cechy i korzyści
  • Superior retention for hydrophobic molecules
  • Excellent peak shape
  • Low bleed LC-MS separations
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mahmoud Hasan et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 100, 341-347 (2014-09-10)
Clodronate belongs to the class of bisphosphonates which are used for the treatment of bone disorders. Due to its high polarity it has a low and highly variable oral bioavailability which results in low plasma concentrations and requires sensitive bioanalytical
Ebenezer B Asafu-Adjaye et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(5), 1854-1859 (2007-02-16)
Gastrointestinal stability of venlafaxine was evaluated in vitro in simulated gastric (SGF) and intestinal (SIF) fluids using a stability indicating HPLC method. The method was validated using a 5 microm Ascentis C18 column (150 mm x 4.6 mm) and mobile
Luana Magalhães et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1008, 98-107 (2015-12-08)
Nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (NTPDase) is an enzyme belonging to the apyrase family that participates in the hydrolysis of the nucleosides di- and triphosphate to the corresponding nucleoside monophosphate. This enzyme underlies the virulence of parasites such as Leishmania. Recently, an
Sreenivasa Rao Chitturi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(1), 31-47 (2011-02-15)
This paper proposes a simple and selective RP-HPLC method for the determination of process impurities and degradation products (degradants) of atazanavir sulfate (ATV) drug substance. Chromatographic separation was achieved on Ascentis(®) Express C8, (150mm×4.6mm, 2.7μm) column thermostated at 30°C under
Ugandar Reddy Inugala et al.
Journal of chromatographic science, 51(5), 453-459 (2012-10-13)
This paper describes the development of a rapid, novel, stability-indicating gradient reversed-phase high-performance liquid chromatographic method and associated system suitability parameters for the analysis of naproxcinod in the presence of its related substances and degradents using a quality-by-design approach. All