Kluczowe dokumenty
57228-U
Supelco
Discovery® DSC-WCX SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
Wybierz wielkość
100 G
2050,00 zł
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
2050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
opakowanie
pkg of 100 g
Poziom jakości
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
grupa aktywna macierzy
carboxypropyl bonding
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
Opis ogólny
Retention Mechanism: Cation exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • A polymerically bonded, ethylenediamine triacetic acid phase with a pKa of 4.8
  • Counter ion is Na+
  • Ion exchange capacity is ∼ 0.15 meq/g
  • Carries a negative charge at pH 6.8 or above
  • A pH of 2.8 or below neutralizes this phase for easier elution of strong cationic analytes that are neutralized only at extreme basic conditions
  • Typically used when dealing with very strong cationic (high pKa) compounds that may be irreversibly retained on strong cation exchangers
·
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.