Kluczowe dokumenty
57096
Supelco
Visidry Retaining C-clips
pk of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
opakowanie
pk of 2
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with Supelco Visidry Drying Attachment
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)