Przejdź do
57255
Visiprep Manifold Collection Rack (included with standard and DL models)
for use with 24-port model, includes base, 2 support rods, center plate, plate for 10 mm test tubes, 8 retaining clips
Synonim(y):
COLLECTION RACK FOR 24 PORT VACUUM MANIFOLD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 24-port model
General description
Visiprep Manifold Collection Rack (included with standard and DL models) is an accessory for use with 24-port Visiprep solid-phase extraction manifolds.
Legal Information
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
570375725857039
description
for use with 24-port model, includes base, 2 support rods, center plate, plate for 10 mm test tubes, 8 retaining clips
description
for use with 12-port model, includes base, 3 support rods, center plate, plate for 10 mm test tubes, 12 retaining clips
description
for use with 24-port model, 2 mL autosampler vials
description
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 24-port model
compatibility
for use with 12-port model
compatibility
for use with 24-port model, 2 mL autosampler vials
compatibility
for use with 12-port model (standard and DL), 16 mm test tubes
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)