Kluczowe dokumenty
56724
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
Wybierz wielkość
1 EA
149,00 zł
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
149,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
1.0 m × 1/16 in. × 0.010 in.
kolor
blue band
Opis ogólny
Rurki kapilarne ze stali nierdzewnej 1/16 cala (L × O.D. × I.D. 1,0 m × 1/16 cala × 0,010 cala) mogą być używane do łączenia kolumny z przedziałem detektora w kapilarnym układzie chromatografii gazowej do oznaczania izomerów pozycyjnych estrów metylowych rozgałęzionych kwasów tłuszczowych.[1]
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
The Determination of the Position Isomers of the Methyl Branched Fatty Acid Methyl Esters by Capillary GC/MS.
Apon BMJ and Nicolaides N
Journal of Chromatographic Science, 13(10), 467-473 (1975)