567229-U
Discovery® BIO Wide Pore C5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
About This Item
Polecane produkty
product name
Discovery® BIO Wide Pore C5 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
3.5% Carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
100 m2/g
pokrycie powierzchni
4.5 μmol/m2
macierz
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C5 (pentyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
2-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.