Merck
568323-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
Kolumna bioanalityczna C8 o szerokich porach
Wybierz wielkość
1 EA
4480,00 zł
4480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
4480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Discovery® BIO Wide Pore C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
5% Carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
100 m2/g
pokrycie powierzchni
4 μmol/m2
Matryca
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
2-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Discovery BIO Wide Pore C8 exhibits hydrophobicity intermediate between the Discovery BIO Wide Pore C5 and the Discovery BIO Wide Pore C18. The difference in hydrophobicity gives it unique selectivity relative to these other phases. It is ideal for peptide mapping because it provides complementary information compared to a C18 separation. Because of its intermediate hydrophobicity, we also recommend it for method development or scouting work. As with all Discovery BIO Wide Pore phases, the C8 phase gives efficient, symmetrical peaks, exceptional stability, long column lifetime, and LC-MS compatibility.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)