Merck
568230-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm
Wybierz wielkość
1 EA
9860,00 zł
9860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
9860,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
9860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
9.2% Carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 10 mm
powierzchnia
100 m2/g
pokrycie powierzchni
3.6 μmol/m2
Matryca
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
2-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Peptide maps generated by RP-HPLC provide valuable information about protein structure, stability, and purity. To be effective, the RP-HPLC column must be able to resolve a high percentage of the peptides in the sample. The more peptides, the better the information. Discovery BIO Wide Pore C18 gives unsurpassed RP-HPLC resolution of peptide maps from enzymatic digests. The improvements in silica and bonded-phase chemistry we have incorporated into the Discovery BIO Wide Pore line improve resolution by increasing efficiency and reducing the peak tailing. An added benefit to this is the ability to analyze peptides without TFA in the mobile phase, thereby increasing the LC-MS signal.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.