Kluczowe dokumenty
55505-U
Supelco
Discovery® Glycan SPE Tube
5 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
PE frit
polypropylene
Poziom jakości
skład
, 5 g
opakowanie
pk of 16
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
60 mL
zanieczyszczenia
<5% Water content
Matryca
polyamide resin base material
grupa aktywna macierzy
amide, poly- phase
wielkość cząstki
50-160 μm
zakres pH
4.5-7.5(surface pH)
gęstość nasypowa
0.2‑0.3 g/mL
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Mechanizm retencji: Faza odwrócona
Kompatybilność matrycy próbki: Roztwory wodne lub metanolowe
  • Żywica poliamidowa: Wielkość cząstek: 50-160 μm, pH Surf: 4,5-7,5, Gęstość: 0,2-0,3 cm3/g, Zawartość wody: <5%.
  • Przydatna do ekstrakcji gylkanów z roztworów wodnych.
  • Służy do adsorpcji związków polarnych (grupy -OH, zwłaszcza związków fenolowych) z roztworów wodnych lub metanolowych w mechanizmie fazy odwróconej poprzez silne wiązanie wodorowe między grupami hydroksylowymi związku i grupami amidowymi żywicy.
  • Może być również stosowany do ekstrakcji garbników, chlorofilu, kwasu humusowego, farmakologicznie aktywnych terpenoidów, flawanoidów, kwasu galusowego, katecholu A, kwasu protokatechowego, floroglucynolu, aromatycznych kwasów karboksylowych i związków nitroaromatycznych.
  • Nieodwracalnie zatrzymuje chinony.
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hsin-Yuan Chen et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 49(5), 1970-1986 (2018-09-21)
Uterine leiomyomas (ULs) are benign uterine tumors, and the most notable pathophysiologic feature of ULs is excessive accumulation of extracellular matrix (ECM). Fucoidan is a polysaccharide extracted from brown seaweeds that has a wide range of pharmacological properties, including anti-fibrotic
Weston B Struwe et al.
Cell reports, 24(8), 1958-1966 (2018-08-23)
Many broadly neutralizing antibodies (bnAbs) against HIV-1 recognize and/or penetrate the glycan shield on native, virion-associated envelope glycoprotein (Env) spikes. The same bnAbs also bind to recombinant, soluble trimeric immunogens based on the SOSIP design. While SOSIP trimers are close
Qi Gu et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1758, 129-138 (2018-04-22)
Bioprinting provides an opportunity to produce three-dimensional (3D) tissues for biomedical research and translational drug discovery, toxicology, and tissue replacement. Here we describe a method for fabricating human neural tissue by 3D printing human neural stem cells with a bioink
Seok-Ho Yu et al.
The Journal of biological chemistry, 293(37), 14534-14544 (2018-07-28)
Deficiency in subunits of the conserved oligomeric Golgi (COG) complex results in pleiotropic defects in glycosylation and causes congenital disorders in humans. Insight regarding the functional consequences of this defective glycosylation and the identity of specific glycoproteins affected is lacking.
Qingxin Cui et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 948-948 (2018-09-07)
Purpose: Understanding the distribution and interaction of the Traditional Chinese Medicines (TCMs) is an integral source of herbal drug discovery. An optimized radio-labeled method was explored that could conduct in situ biodistribution studies in animals. We evaluated the feasibility of