Kluczowe dokumenty
54922
Supelco
Nucleosil® C8 HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3.2 mm
Synonim(y):
Nucleosil® C8, 5UM, 25CM X 3.2MM ID
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
agency
suitable for USP L7
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Nucleosil®
zakres etykietowania
8.5% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 3.2 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
octyl
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)